missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MARVELD2 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-74633DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MARVELD2 Polyclonal antibody specifically detects MARVELD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
| MARVELD2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen | |
| MARVEL domain containing 2, MRVLDC2, TRICautosomal recessive 49 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 90 and 140 of human MARVEL domain containing 2 (Tricellulin) using the numbering given in entry NP_001033692.1 (GeneID 153562). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 153562 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido