missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mark3 Antibody (OTI2G8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153760 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153760 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP272590CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Mark3 Monoclonal antibody specifically detects Mark3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Mark3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G8
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Cdc25C-associated protein kinase 1, cTAK1, C-TAK1, CTAK1ELKL motif kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, EMK2, EMK-2, KP78, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, PAR1A, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1, Serine/threonine-protein kinase p78
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 473-729 of human MARK3(NP_002367) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4140
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.