missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MARK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17138653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17138653 100 μL 100 microlitros
17158663 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17138653

Marca: Invitrogen™ PA5110728

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QEEEELKPYT EPDPDFNDTK RIDIMVTMGF ARDEINDALI NQKYDEVMAT YILLGRKPPE FEGGESLSSG NLCQRSRPSS DLNNSTLQSP AHLKVQRSIS ANQKQRRFSD HAGPSIPPAV SYTKRPQANS VESEQK Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 94%.

MARK1 (MARK) is a serine/threonine kinase which is involved in cytoskeletal organization and biogenesis. Involved in cell polarity by phosphorylating the microtubule-associated proteins MAP2, MAP4 and MAPT/TAU at KXGS motifs, causing detachment from microtubules, and their disassembly. MARK1 is involved in the regulation of neuronal migration through its dual activities in regulating cellular polarity and microtubule dynamics, possibly by phosphorylating and regulating DCX. Also acts as a positive regulator of the Wnt signaling pathway, probably by mediating phosphorylation of dishevelled proteins (DVL1, DVL2 and/or DVL3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MARK1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MARK1
N.º de referencia del gen Q9P0L2
Alias de gen AW491150; B930025N23Rik; ELKL motif serine/threonine-protein kinase 3; ELKL motif serine-threonine protein kinase 3; Emk3; KIAA1477; MAP/microtubule affinity regulating kinase 1; MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1; MARK; MARK1; mark1 {ECO:0000312; microtubule affinity regulating kinase 1; mKIAA1477; mPar-1c; PAR1 homolog c; Par1c; Par-1c; RGD:619882}; serine/threonine-protein kinase MARK1
Símbolos de los genes MARK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human MARK1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89778).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.