Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado marina para BradyJet J4000 y J5000, BS 5609
Código de producto. 17489202
Click to view available options
Anchura (métrico):
57,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17489202
Marca: Brady™ 150762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No deje que la etiqueta del producto final hunda su eficacia. Con las etiquetas marinas BS 5609 y la impresora BradyJet J4000 o J5000, sus etiquetas permanecen adheridas, incluso en el mar.
  • Manténgalo colorido: este material pasa por la impresora de inyección de tinta BradyJet J4000 o J5000 para una impresión a todo color de alta resolución
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continuous
Material Poliéster receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado marino
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Roll/Roll
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0088 in.
Grosor (métrico) 0,22 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 152.4 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30,5 mm
Anchura (imperial) 6 in.
Anchura (métrico) 152,4 mm
Altura (imperial) 100 ft.
Alternate Part Number J50C-6000-2585