Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Código de producto. p-7070070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1mg
5 x 10 ug
5 x 5 ug
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
cada uno
15423759 5 x 5 ug cada uno
15413759 5 x 10 ug cada uno
15433759 0,1mg 0.10 miligramo
3 options
Código de producto. 15423759
Marca: Thermo Scientific™ J61103.!X
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Blanco
Cantidad 5 x 5 ug
ensayo 99+%
CAS 145808-47-5
Fórmula molecular C178H286N52O50S7
Formula Weight (peso de la fórmula) 4178,95
Sinónimo rMargatoxina; MgTx
Tipo de producto Margatoxina
Contenido y almacenamiento Ambient temperatures
Para utilizar con (aplicación) Péptido que bloquea los canales de potasio Kv1.3 que dependen de la tensión
Formulario Polvo