Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Click to view available options
Cantidad:
0,1mg
5 x 10 ug
5 x 5 ug
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Blanco |
| Cantidad | 0,1mg |
| ensayo | 99+% |
| CAS | 145808-47-5 |
| Fórmula molecular | C178H286N52O50S7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 4178,95 |
| Sinónimo | rMargatoxina; MgTx |
| Tipo de producto | Margatoxina |
| Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
| Para utilizar con (aplicación) | Péptido que bloquea los canales de potasio Kv1.3 que dependen de la tensión |
| Mostrar más |