Learn More
Mardepodect hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473977 50 mg 50 miligramos
16468058 10 mg 10 miligramos
16410528 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16473977
Marca: Medchem Express HY50098A
MedChemExpress Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.
Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mardepodect hydrochloride
CAS 2070014-78-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21ClN4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo PF-2545920 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C2=CC=C(OCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)C=C2)C(C5=CC=NC=C5)=C1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 428.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.91
Porcentaje de pureza 95.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death