missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mardepodect hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16468058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468058

Marca: Medchem Express HY50098A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.

Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mardepodect hydrochloride
CAS 2070014-78-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21ClN4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-2545920 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C2=CC=C(OCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)C=C2)C(C5=CC=NC=C5)=C1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 428.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.91
Porcentaje de pureza 95.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado