Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad MARCO con tapa V2.00, HDPE-EC
Código de producto. 17863530 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
150 mm
370 mm
125 cm
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
GL45.
R2 pulg. BSP/G2 (m) y 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m)
S50.
S51.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
Material:
HDPE, conductivo
HDPE, conductor electrostático
HDPE-EC
Incluye:
Control de nivel, longitud del flotador de 150 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Control de nivel, longitud del flotador de 190 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra
Tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm
Tamiz extraíble, cable de toma de tierra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Material Incluye unitSize
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm cada uno
16852130 150 mm GL45. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
17155501 150 mm GL 45 HDPE, conductivo Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16802140 370 mm S50. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16892130 370 mm S51. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16842130 150 mm S55. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16882130 370 mm S55. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16832130 150 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16872130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16812130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Control de nivel, longitud del flotador de 190 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16802130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Control de nivel, longitud del flotador de 150 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16862130 150 mm S65. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16872140 370 mm S65. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
17208870 370 mm R2 pulg. BSP/G2 (m) y 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m) HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
15 options
Código de producto. 17863530
Marca: SCAT™ 317639
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede cerrarse de forma segura y evitar el peligro de ignición. También disponible en plástico antiestático.
  • Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
  • Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
  • Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
  • Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
  • Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
  • Removable sieve for easy cleaning
  • Conductive version of MARCO V2.0 is black, differring in color from the non-conductive version
Spécification
Diámetro del área superior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material HDPE-EC
Altura (métrico) 125 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Negro
Incluye Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm
Tamaño de rosca (métrico) S70/71
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa abatible
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.