Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad MARCO con tapa V2.00, HDPE-EC
Código de producto. 17208870 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
150 mm
370 mm
125 cm
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
GL45.
R2 pulg. BSP/G2 (m) y 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m)
S50.
S51.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
Material:
HDPE, conductivo
HDPE, conductor electrostático
HDPE-EC
Incluye:
Control de nivel, longitud del flotador de 150 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Control de nivel, longitud del flotador de 190 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra
Tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm
Tamiz extraíble, cable de toma de tierra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Material Incluye unitSize
17208870 370 mm R2 pulg. BSP/G2 (m) y 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m) HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16852130 150 mm GL45. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
17155501 150 mm GL 45 HDPE, conductivo Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16802140 370 mm S50. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16892130 370 mm S51. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16842130 150 mm S55. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16882130 370 mm S55. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16832130 150 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16872130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
16812130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Control de nivel, longitud del flotador de 190 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16802130 370 mm S60/61 HDPE, conductor electrostático Control de nivel, longitud del flotador de 150 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16862130 150 mm S65. HDPE, conductor electrostático Tamiz extraíble y cable de toma de tierra cada uno
16872140 370 mm S65. HDPE, conductor electrostático Lanza (220 mm), tamiz extraíble y cable de toma a tierra cada uno
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma a tierra, control de nivel con flotador de 150 mm cada uno
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Tamiz extraíble, cable de toma de tierra cada uno
15 options
Código de producto. 17208870
Marca: SCAT™ 318630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede cerrarse de forma segura y evitar el peligro de ignición. También disponible en plástico antiestático.
  • Un moderno embudo con tapa fabricado en HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta ante ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
  • El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
  • La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita la salida de gases explosivos o dañinos para la salud
  • Una robusta bisagra garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
  • El tapón de rosca giratorio facilita el enroscado y desenroscado del embudo con tapa del recipiente.
  • Con tamiz extraíble para una limpieza más sencilla
  • La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCATTM gracias a su coloración azul y blanca
  • Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son de color negro y, por tanto, se diferencian claramente del color de la versión no conductora
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 300 mL
Material HDPE, conductor electrostático
Altura (métrico) 370 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Negro
Incluye Tamiz extraíble y cable de toma de tierra
Tamaño de rosca (métrico) R2 pulg. BSP/G2 (m) y 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m)
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa con bisagra