Descripción
- Un moderno embudo con tapa fabricado en HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta ante ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
- El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita la salida de gases explosivos o dañinos para la salud
- Una robusta bisagra garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- El tapón de rosca giratorio facilita el enroscado y desenroscado del embudo con tapa del recipiente.
- Con tamiz extraíble para una limpieza más sencilla
- La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCATTM gracias a su coloración azul y blanca
- Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son de color negro y, por tanto, se diferencian claramente del color de la versión no conductora
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | HDPE, conductor electrostático |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Negro |
| Incluye | Control de nivel, longitud del flotador de 190 mm, tamiz extraíble y cable de toma de tierra |
| Tamaño de rosca (métrico) | S60/61 |
| Tipo de producto | Embudo de seguridad con tapa con bisagra |