Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Marco (Frontier 112)
Código de producto. 15998181
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15998181 46 1 par
15978181 39 1 par
15988181 40 1 par
15612469 41 1 par
15775233 42 1 par
15865771 43 1 par
15785233 44 1 par
15908191 47 1 par
15918191 48 1 par
9 options
Código de producto. 15998181
Marca: Emma Safety Footwear MM11209046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hechos con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama. El cuero de grano entero de 2 tonos y estilo brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela de poliuretano termoplástico
  • Certificado ESD
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Marrón
Diseñar Marco (Frontier 112)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 46
Material del dedo del pie Acero