Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Marco (Frontier 112)
Código de producto. 15785233
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15785233 44 1 par
15978181 39 1 par
15988181 40 1 par
15612469 41 1 par
15775233 42 1 par
15865771 43 1 par
15998181 46 1 par
15908191 47 1 par
15918191 48 1 par
9 options
Código de producto. 15785233
Marca: Emma Safety Footwear MM11209044
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hechos con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama. El cuero de grano entero de 2 tonos y estilo brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela de poliuretano termoplástico
  • Certificado ESD
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Marrón
Diseñar Marco (Frontier 112)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 44
Material del dedo del pie Acero
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.