missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARCKSL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205941 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16852624 20 μL 20 microlitros
16842624 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16852624

Marca: Proteintech 141241AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MARCKS (Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate), also designated 80K or 80K-L, is a 332 amino acid protein that localizes to the plasma membrane and functions as a major cellular substrate for protein kinase C (PKC). MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1), also known as MacMARCKS, MLP, MRP, or F52, is a 195 amino acid protein that, like MARCKS, is a major substrate for PKC. Expressed in a variety of tissues with highest levels found in testis and uterus, MARCKSL1 participates in the coordination of membrane-cytoskeletal signaling events, including secretion, migration, phagocytosis and cell adhesion. Additionally, MARCKSL1 functions as a regulator of Integrin activation and is thought to regulate Integrin-dependent signal transduction pathways, especially those involved in macrophage spreading.

Especificaciones

Antígeno MARCKSL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MARCKSL1
N.º de referencia del gen P49006
Alias de gen F52, Mac MARCKS, MACMARCKS, MARCKS like 1, MARCKS like protein 1, MARCKS related protein, MARCKSL1, MLP, MLP1, MRP
Símbolos de los genes MARCKSL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MARCKSL1 Fusion Protein Ag5274
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65108
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.