Learn More
MARCH6, Mouse anti-Human, Clone: 1A5, Abnova™
Código de producto. 16122326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16122326 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16122326 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00010299M05.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence: DTAEEDICRVCRSEGTPEKPLYHPCVCTGSIKFIHQECLVQWLKHSRKEYCELCKHRFAFTPIYSPDMPSRLPIQDIFAGLVTSIGTAIR
Especificaciones
Antígeno MARCH6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica membrane-associated ring finger (C3HC4) 6
N.º de referencia del gen NM_005885
Alias de gen KIAA0597/MARCH-VI/RNF176/TEB4
Símbolos de los genes MARCH6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MARCH6 (NP_005876, 2 a.a. ∼ 91 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b κ