missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marbofloxacin, MedChemExpress

Código de producto. 16422036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422036

Marca: Medchem Express HYB0126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Marbofloxacin is a third generation fluoroquinolone and orally active antimicrobial agent, which has a broad spectrum bactericidal activity and good efficacy. Marbofloxacin can be used for the research of infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria and Mycoplasma.

Marbofloxacin is a third generation fluoroquinolone and orally active antimicrobial agent, which has a broad spectrum bactericidal activity and good efficacy. Marbofloxacin can be used for the research of infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria and Mycoplasma.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Marbofloxacin
Forma física Solid
CAS 115550-35-1
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (10.49 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2N(C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C32)O
Peso molecular (g/mol) 362.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.36
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado