missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPKAPK5 Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17523713
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17523713 100 μL 100 microlitros
17543713 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17523713

Marca: Origene Technologies TA804229

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. In response to cellular stress and proinflammatory cytokines, this kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinases including MAPK1/ERK, MAPK14/p38-alpha, and MAPK11/p38-beta. In vitro, this kinase phosphorylates heat shock protein HSP27 at its physiologically relevant sites. Two alternately spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Especificaciones

Antígeno MAPKAPK5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAPKAPK5
N.º de referencia del gen Q8IW41
Alias de gen MAPKAP-K5, MK-5, MK5, PRAK
Símbolos de los genes MAPKAPK5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 197-471 of human MAPKAPK5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.