Learn More
MAPKAPK5 Monoclonal Antibody (OTI4G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA804232S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17533723
  • 242.00€ / 30 microlitros
Descripción
MAPKAPK5 Monoclonal antibody specifically detects MAPKAPK5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
MAPKAPK5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q8IW41
Mouse
Affinity chromatography
RUO
8550
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Western Blot
OTI4G4
Unconjugated
MAPKAPK5
MAP kinase-activated protein kinase 5; MAPK-activated protein kinase 5; MAPKAP kinase 5; Mapkapk5; MAPKAP-K5; MAPKAPK-5; mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5; MK5; MK-5; p38-regulated/activated protein kinase; PRAK
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 197-471 of human MAPKAPK produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.