missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPKAPK5 Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17543713
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17543713 30 μL 30 microlitros
17523713 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17543713

Marca: Origene Technologies TA804229S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAPKAPK5 Monoclonal antibody specifically detects MAPKAPK5 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAPKAPK5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NAE1
N.º de referencia del gen Q13564
Alias de gen MAP kinase-activated protein kinase 5; MAPK-activated protein kinase 5; MAPKAP kinase 5; Mapkapk5; MAPKAP-K5; MAPKAPK-5; mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5; MK5; MK-5; p38-regulated/activated protein kinase; PRAK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-274 of human NAE1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.