missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16804635 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16804635 20 μL 20 microlitros
16894625 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16804635

Marca: Proteintech 261021AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Mitogen-activated protein kinase 4 is a member of the mitogen-activated protein kinase family. Tyrosine kinase growth factor receptors activate mitogen-activated protein kinases which then translocate into the nucleus where it phosphorylates nuclear targets.

Especificaciones

Antígeno MAPK4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MAPK4
N.º de referencia del gen P31152, Q6P5G0
Alias de gen ERK 4, ERK3, Erk4, MAP kinase 4, MAP kinase isoform p63, MAPK 4, MAPK4, p63 MAPK, p63MAPK, PRKM4
Símbolos de los genes MAPK4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MAPK4 Fusion Protein Ag22899
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 225724, 5596
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.