missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPK4 Monoclonal Antibody (OTI2F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17514942
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17514942 30 μL 30 microlitros
17594932 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17514942

Marca: Origene Technologies TA505872S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAPK4 Monoclonal antibody specifically detects MAPK4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAPK4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Thumpd1
N.º de referencia del gen Q99J36, Q9NXG2
Alias de gen A330097D03Rik; Erk3; Erk3-related; ERK4; ERK-4; Extracellular signal-regulated kinase 4; MAP kinase 4; MAP kinase isoform p63; MAPK 4; MAPK4; mitogen activated protein kinase 4; mitogen-activated protein kinase 4; MNK2; p63Mapk; p63-MAPK; Prkm4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human THUMPD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233802, 55623
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.