missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAPK4 Monoclonal Antibody (OTI2D7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15955804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15955804 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15955804 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA526208

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAPK4 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

Mitogen-activated protein kinase 4 is a member of the mitogen-activated protein kinase family. Tyrosine kinase growth factor receptors activate mitogen-activated protein kinases which then translocate into the nucleus where it phosphorylates nuclear targets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAPK4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAPK4
N.º de referencia del gen P31152
Alias de gen A330097D03Rik; Erk3; Erk3-related; ERK4; ERK-4; Extracellular signal-regulated kinase 4; MAP kinase 4; MAP kinase isoform p63; MAPK 4; MAPK4; mitogen activated protein kinase 4; mitogen-activated protein kinase 4; MNK2; p63Mapk; p63-MAPK; Prkm4
Símbolos de los genes MAPK4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of MAPK4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.