missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK3 & PTPN11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descripción
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK3 protein, and the other against the PTPN11 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAPK3 |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | mitogen-activated protein kinase 3 |
| Alias de gen | ERK1/HS44KDAP/HUMKER1A/MGC20180/P44ERK1/P44MAPK/PRKM3 |
| Símbolos de los genes | MAPK3 |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 5595/5781 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?