Learn More
Innopsys Analizador MAPIX
Click to view available options
Incluye:
Licencia completa para un solo usuario
Licencia de un año para un solo usuario
Licencia para un solo usuario de 3 meses
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para análisis de imágenes de micromatrices y cuantificación de datos
- Manejo intuitivo y directo usando archivos .GAL
- Disponible para los sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de imágenes de micromatrices y cuantificación de datos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas operativos Windows (32/64 bits) |
| Incluye | Licencia para un solo usuario de 3 meses |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur