Learn More
MAP9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16864605 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16864605 20 μL 20 microlitros
16854605 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16864605
Marca: Proteintech 260781AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ASAP is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis (Saffin et al., 2005 ).
Especificaciones
Antígeno MAP9
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MAP9
N.º de referencia del gen Q49MG5
Alias de gen ASAP, Aster associated protein, MAP9
Símbolos de los genes MAP9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MAP9 Fusion Protein Ag23446
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79884
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG