missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it has been shown to play a role in the regulation of embryonic and ocular development. Mutations in this gene cause various glaucoma phenotypes including primary congenital glaucoma, autosomal domit iridogoniodysgenesis anomaly, and Axenfeld-Rieger anomaly.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAP4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MAP4 |
| N.º de referencia del gen | P27546, P27816, Q5M7W5 |
| Alias de gen | MAP 4, MAP4 |
| Símbolos de los genes | Map4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?