missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP2K3, Rabbit anti-Human, APC, Clone: D3, Abnova™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB18964.10Reactions
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| MAP2K3 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| In PBS, pH 7.4 (0.2% BSA, 0.09% sodium azide). | |
| MAPKK3/MEK3/MKK3/PRKMK3 | |
| Rabbit | |
| 10 Reactions | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| D3 | |
| Flow Cytometry (5 uL/106 cells or 0.05 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| mitogen-activated protein kinase kinase 3 | |
| MAP2K3 | |
| A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S189/S207 of human MAP2K3/MAP2K6. | |
| RUO | |
| 5606/5608 | |
| Store at 2-8°C. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido