Learn More
MAP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17561556 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17561556 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17561556
Marca: Proteintech CL48817490100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MAP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human MAP2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MAP2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno MAP2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4133
Especies diana Human, Mouse, Rat
Isotype IgG