Learn More
MAP2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C3E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 67015-1-IG-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The MAP2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MAP2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MAP2 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
| MAP2 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA | |
| 1C3E6 | |
| Unconjugated | |
| 150 μL | |
| 4133 | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu