Learn More
MAP2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C3E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 67015-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16839385
  • 410.00€ / 150 microlitros
Descripción
The MAP2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MAP2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MAP2 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
MAP2
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
1C3E6
Unconjugated
150 μL
4133
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis