missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAP2 Monoclonal Antibody (5H11)

Código de producto. 17826747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
500 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17826747 500 μL 500 microlitros
17886497 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17826747 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA547351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAP2 Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), IHC (PFA), Western Blot

MAP2 (Microtubule Associated Protein 2) exists in two high molecular weight forms (MAP2a & MAP2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. MAP2 is involved in microtubule assembly, which is an essential step in neurogenesis. The products of similar genes in rat and mouse are neuron-specific cytoskeletal proteins that are enriched in dendrites, implicating a role in determining and stabilizing dendritic shape during neuron development. MAP2 is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5H11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
génica Map2
N.º de referencia del gen P11137, P15146, P20357
Alias de gen a730034c02; AC091465.1; DKFZp686I2148; G1-397-34; MAP 2; Map2; MAP-2; map2.S; map2a; map-2a; map2ab; MAP2B; MAP2C; MAP2R; microtubule associated protein 2; microtubule associated protein 2 S homeolog; microtubule associated protein 2; microtubule-associated protein 2; microtubule associated protein 2C; microtubule-associated protein 2; microtubule-associated protein-2; Mtap2; Mtap-2; OTTHUMP00000163916; OTTHUMP00000208143; repro4; XELAEV_18047318mg; xmap2
Símbolos de los genes Map2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length purified bovine protein, epitope mapped to projection domain of human sequence, amino acids 1057-1588.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17756, 25595, 4133
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.