missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP2 Antibody (HM-2), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-11267FR-0.1ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat, Avian, Bovine, Chicken samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MAP2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| P15146 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Avian, Bovine | |
| Purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HM-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 | |
| This MAP2 antibody was developed against rat brain microtubule associated proteins (MAPs). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4133 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido