Learn More
MAP1LC3A, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16138650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16138650 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16138650
Marca: Abnova PAB31392.100uL
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MPSDRPFKQRRSFADRCKEVQQIRDQHPSKIPVIIERYKGEKQLPVLDKTKFLVPDHVNMS
Especificaciones
Antígeno MAP1LC3A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:500) Western Blot (1:100-1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
génica microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
Alias de gen LC3/LC3A/MAP1ALC3/MAP1BLC3
Símbolos de los genes MAP1LC3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human MAP1LC3A.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84557
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG