Learn More
MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with the Epredia™ MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
140.00€ - 562.00€
Especificaciones
Antígeno MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3
Clon AP18
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12690697
Ver documentos
Epredia
MS-250-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12600707
Ver documentos
Epredia
MS-250-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680697
Ver documentos
Epredia
MS-250-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12610707
Ver documentos
Epredia
MS-250-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12620707
Ver documentos
Epredia
MS-250-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12650707
Ver documentos
Epredia
MS-250-R7
7 mL Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Microtubule Associated Protein 2 exists in two high molecular weight forms (2a & 2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. Ab-3 is specific to phosphprylated form of MAP2a,b,c and shows no cross-reaction with other MAPs, tau, and tubulin. Ab-3 reacts with dendrites and cell bodies of neurons. It is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue and in Alzheimer's.
Host Species: Mouse
Clone: AP18
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Rat, Xenopus, Quail. Others not known.
Epitope: aa 1-151
Immunogen: Bovine brain microtubule associated protein 2
Molecular Weight: ∽280kDa doublet and a 70kDa singlet
Positive Control: IMR-5 or T98G human glioblastoma cells or brain
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
MAP 2a,b,c (Microtubule-Associated Protein) Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
IVD
Bovine, Human, Quail, Rat, Xenopus species
IgG1
AP18
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Bovine brain microtubule associated protein 2