Learn More
MAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088061 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16876983 20 μL 20 microlitros
16866983 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16876983
Marca: Proteintech 105391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes monoamine oxidase A, an enzyme that degrades amine neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. The protein localizes to the mitochondrial outer membrane. The gene is adjacent to a related gene on the opposite strand of chromosome X. Mutation in this gene results in monoamine oxidase deficiency, or Brunner syndrome.
Especificaciones
Antígeno MAOA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MAOA
N.º de referencia del gen P21397
Alias de gen MAO A, MAOA, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A
Símbolos de los genes MAOA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MAOA Fusion Protein Ag0821
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4128
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG