Learn More
Buerkle™ Tambor de accionamiento manual para su uso con frascos de inmersión Buerkle™
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Puede estar equipado con varios cables o cadenas
- Si se van a recoger líquidos inflamables o altamente inflamables, se deben utilizar tambores de accionamiento manual conductivos eléctricamente junto con un cable de puesta a tierra
- Las botellas de inmersión deben estar hechas de metal sin chispas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Molinete manual ex |
| Material | Poliamida |
| Incluye | Cable de tierra |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Frascos de inmersión y cilindros de inmersión |
| Diámetro exterior (métrico) | 180 mm |
| Longitud (métrico) | 150 m para cable de 2 mm de diámetro. |
| Anchura (métrico) | 180 mm |