Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 20 a 100 cSt
De 3 a 15 cSt
De 7 a 35 cSt
Constante aproximada:
0,0215K
0,035K
0,1K
Tamaño:
0,63mm de diámetro
0,78mm de diámetro
1,02mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, medición manual de líquidos opacos, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- Calibrado
- Con dos constantes
- Con tres marcas de anillo
- Solo para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 12 ml
- Longitud total de 295mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Intervalo de viscosidad | De 7 a 35 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Descripción | N.º capilar 150 |
| Constante aproximada | 0,035K |
| Números ASTM | D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 |
| Incluye | Marcas de anillo y 2 constantes |
| Para utilizar con (aplicación) | Solo para mediciones manuales |
| Tamaño | 0,78mm de diámetro |
| Mostrar más |