Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske
Código de producto. 10423711 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 20 a 100 cSt
De 3 a 15 cSt
De 7 a 35 cSt
Constante aproximada:
0,0215K
0,035K
0,1K
Tamaño:
0,63mm de diámetro
0,78mm de diámetro
1,02mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Constante aproximada Tamaño unitSize
10423711 De 20 a 100 cSt 0,1K 1,02mm de diámetro cada uno
10707021 De 3 a 15 cSt 0,0215K 0,63mm de diámetro cada uno
10538981 De 7 a 35 cSt 0,035K 0,78mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10423711 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285403059
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro de flujo inverso SI Analytics™ Cannon-Fenske incluye tres marcas de anillo que solo se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual de líquidos transparentes, medición manual de líquidos opacos, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Calibrado
  • Con dos constantes
  • Con tres marcas de anillo
  • Solo para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 12 ml
  • Longitud total de 295mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Calibrated Sí
Descripción N.º capilar 200
Constante aproximada 0,1K
Números ASTM D 446
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Incluye Marcas de anillo y 2 constantes
Para utilizar con (aplicación) Solo para mediciones manuales
Tamaño 1,02mm de diámetro
Volumen (métrico) 12 mL