Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde manual
Código de producto. 12028163 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Constante aproximada:
0,001K
0,003K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
1K
3K
Tamaño:
Diámetro capilar de 0,36mm
Diámetro capilar de 0,47mm
Diámetro capilar de 0,63mm
Diámetro capilar de 0,84mm
Diámetro capilar de 0,95mm
Diámetro capilar de 1,13mm
Diámetro capilar de 1,50mm
Diámetro capilar de 2,01mm
Diámetro capilar de 2,65mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante aproximada Tamaño unitSize
12028163 0,05K Diámetro capilar de 0,95mm cada uno
10150181 0,001K Diámetro capilar de 0,36mm cada uno
10231881 0,003K Diámetro capilar de 0,47mm cada uno
12018163 0,01K Diámetro capilar de 0,63mm cada uno
12038163 0,03K Diámetro capilar de 0,84mm cada uno
12048163 0,1K Diámetro capilar de 1,13mm 1 PCS
12068163 0,3K Diámetro capilar de 1,50mm cada uno
12078163 1K Diámetro capilar de 2,01mm cada uno
12088163 3K Diámetro capilar de 2,65mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12028163 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285400053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde manual SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado con constante para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Calibrated Sí
Descripción 290mm de longitud
Constante aproximada 0,05K
Certificaciones/conformidad DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
Tamaño Diámetro capilar de 0,95mm
Volumen (métrico) De 15 a 25 ml