Learn More
Sartorius Manual Mass Comparator
GREENER_CHOICE
The new Manual Mass Comparators were designed to improve the usability of our proven Mass Comparators while increasing performance and accuracy. The result is instruments that combine cutting edge metrological specifications with state-of-the-art software.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Tipo Comparator
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30216648
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA1004MC
1110 g 0.1 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216651
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA1005MC
1110 g 0.01 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216647
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA106MC
111 g 0.001 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216653
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA206MC
211 g 0.001 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216649
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36MC
32 g 0.001 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216652
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA605MC
610 g 0.01 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30216650
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA66MC
61 g 0.001 mg
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Cubis™ II MCA color touch screen for fast and simple configuration of parameters and workflows.
  • Integrated calibration workflows for ABA, ABBA, AB, BnA cycles to ensure efficient, error-free mass comparison.
  • Fully integrated function for determining the measurement uncertainty in accordance with OIML and ASTM recommendations.
  • Filters for optimal adaptation of the mass comparator to ambient conditions.
  • Additional applications for density determination, statistics and individual identifiers are integrated as standard programs.
  • Automatic Motorized Leveling.
  • Easy logging of reference weight data.
  • Continuous weighing range display: any weight between 0 g and the maximum capacity can be displayed
Especificaciones
Especificaciones
Color Touchscreen
Comparator
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Manual Mass Comparator