Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales para GC
Código de producto. 13476806 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
23s G
23 G
25 G
26 G
Tipo de producto:
Fijo
Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo
Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
Cantidad:
6/paq.
Unidad
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Tipo de producto Cantidad unitSize
13476806 5 μl 23s G Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija Unidad cada uno
10361195 1 μl 23 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo c/u cada uno
10752327 1 μl 23 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo c/u cada uno
10219744 5 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10334133 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija Unidad cada uno
10531305 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija 6/paq. paquete de 6
10771937 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10219274 25 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10311005 25 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10713287 50 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10321005 100 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10670436 250 μl 25 G Fijo c/u cada uno
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13476806
Marca: Thermo Scientific™ 365C0221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™.
Logre inyecciones manuales exactas, precisas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC manuales Thermo Scientific™. Los diseños sólidos y probados sobre el terreno están optimizados para la perforación del septo. Se han fabricado con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado y cubren una amplia gama de volúmenes. Las marcas fáciles de leer garantizan la reproducibilidad.
  • Las jeringas están disponibles en varios volúmenes
  • Jeringas de PTFE Luer-Lok™
  • Jeringas de PTFE Luer Slip
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Descripción 5,0 μl; 85 mm l; émbolo en aguja
    Calibre de aguja 23s G
    Longitud (métrico) 85 mm
    Tipo de producto Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
    Desechables No
    Cantidad Unidad
    Volumen (métrico) 5 μl
    Longitud de la aguja (métrico) 85 mm
    Estilo de punta de aguja Cono
    Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.