Learn More
Macherey-Nagel™ Dispositivo de retirada de tapones manual
Código de producto. 10144661 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tapones de aluminio de 8 mm
Tapones de rosca de aluminio de 11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10144661
Marca: Macherey-Nagel™ 735911
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Dispositivo de retirada de tapones manual
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca de aluminio de 11 mm