Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para el sellado y desellado de viales para capsular
Código de producto. p-7237210 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Viales de encapsular de 13 mm
Viales de encapsular de 20 mm
Viales de encapsular de 8 mm
Viales para capsular de 11 mm
Tipo:
Capsulador manual
Descapsulador manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
17314163 Viales para capsular de 11 mm Capsulador manual cada uno
17324163 Viales de encapsular de 13 mm Capsulador manual cada uno
17334163 Viales de encapsular de 20 mm Capsulador manual cada uno
17354163 Viales de encapsular de 8 mm Capsulador manual cada uno
17364163 Viales para capsular de 11 mm Descapsulador manual cada uno
17374163 Viales de encapsular de 13 mm Descapsulador manual cada uno
17383763 Viales de encapsular de 20 mm Descapsulador manual cada uno
7 options
Código de producto. 17314163
Marca: Thermo Scientific™ 60180CR11
Utilice los capsuladores y descapsuladores manuales de viales Thermo Scientific™ para colocar o retirar los tapones de rosca de los viales, respectivamente.
Utilice los capsuladores y descapsuladores de viales Thermo Scientific™ para colocar o retirar manualmente los tapones de rosca de los viales, respectivamente. Estos capsuladores y descapsuladores manuales están disponibles en tamaños de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y permiten sellar o retirar con facilidad los tapones de rosca de forma fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Capsulador manual
Para utilizar con (equipo) Viales para capsular de 11 mm
Material Acero inoxidable/aluminio
Línea de productos SureSTART nivel 2