Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Código de producto. 10259614
Click to view available options
Tamaño:
8 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
30 mm
32 mm
Tipo:
Capsulador de precisión
Capsulador manual
Descapsulador manual
Encapsulador manual (tapón flip-off)
Pinzas de retirada de tapones manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10259614
Marca: Thermo Scientific™ C4008102
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
Capsuladores manuales
Los capsuladores ligeros de precisión acoplan cierres a viales de cromatografía o de suero. Disponibles para cierres abatibles o de aluminio estándar.
  • Ajustadas de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
  • El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores
Descapsuladores manuales
Estas pinzas forjadas incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cierres de los tamaños indicados.
  • Solamente hay que fijar las pinzas alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
Pinzas de desengarce manuales
Coloque el cabezal de descapsulado directamente sobre el cierre y apriete.
  • Minimiza el daño al borde del vial con viales de cromatografía o de suero
  • Retira cierres de aluminio estándar y numerosos cierres de acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Descapsulador manual
Tipo Descapsulador manual
Para utilizar con (equipo) Sello estándar de 8 mm, vial National, vial Chromacol
Tamaño 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Línea de productos National
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.