Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Marca: Thermo Scientific™ C4028-100
Detalles adicionales : Peso : 0.52600kg
Descripción
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
Los capsuladores ligeros de precisión acoplan cierres a viales de cromatografía o de suero.- Ajustados de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
- El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores
Especificaciones
Cromatografía industrial | |
28 mm | |
Nacional |
Capsulador manual | |
Vial National, vial Chromacol, encapsulado repetible, retirar cierre, acoplar cierres a la cromatografía, vial de suero | |
Capsulador manual, estándar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.