Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para cierres abatible/plegables
Para rasgar
Diámetro del tapón (métrico):
13 mm
20 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pinzas de engarce de 13 mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 13 mm |
| Material | Acero |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Para cierres abatible/plegables |