Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)
Código de producto. p-200112233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10096012 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10096012
Marca: Thermo Scientific™ CM0085B
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with this highly selective medium.
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que aparece solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. El S. aureus puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
Diferencie de forma clara y sencilla el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. La mayoría del resto de bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.
  • Muy selectivo: debido a las altas concentraciones de sal en el medio.
  • Fácil de diferenciar: El Staphylococcus aureus forma colonias amarillas con un halo amarillo, mientras que el Staphylococcus epidermis forma colonias rosas y tiñe de rosa el medio.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de sal de manitol
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 4,5 l
For Laboratory Use Only