Learn More
Manninotriose, MedChemExpress
Descripción
Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manninotriose |
| CAS | 13382-86-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H32O16 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.3 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O)O[C@@H]1CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2O)O)O[C@@H]2CO |
| Peso molecular (g/mol) | 504.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.44 |
| Mostrar más |