missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manitimus, MedChemExpress

Código de producto. 16410809
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16410809 1 mg 1 miligramo
16470436 20 mg 20 miligramos
16466177 5 mg 5 miligramos
16413458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16410809 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101603

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.

Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Manitimus
Forma física Solid
CAS 202057-76-9
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F3N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FK778
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCC/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 308.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.26
Porcentaje de pureza 97.3%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.