Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Código de producto. 17837973
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,05 mm
2,79 mm
Diámetro interior (métrico):
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,05 mm
2,79 mm
Color:
Amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Blanco
Morado/blanco
Morado/morado
Naranja/blanco
Naranja/naranja
Negro/negro
Rojo/rojo
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) Color unitSize
17837973 1,65 mm 1,65 mm Azul/azul paquete de 6
17867963 0,63 mm 0,63 mm Naranja/blanco paquete de 6
13430897 1,85 mm 1,85 mm Verde/verde paquete de 6
17857963 0,76 mm 0,76 mm Negro/negro paquete de 6
15398118 2,79 mm 2,79 mm Morado/blanco paquete de 6
15318118 1,52 mm 1,52 mm Amarillo/azul paquete de 6
17827973 1,42 mm 1,42 mm Amarillo paquete de 6
17877933 0,88 mm 0,88 mm Naranja/naranja paquete de 6
13430007 1,02 mm 1,02 mm Blanco paquete de 6
16212252 2,05 mm 2,05 mm Morado/morado cada uno
17807973 1,14 mm 1,14 mm Rojo/rojo paquete de 6
11 options
Código de producto. 17837973
Marca: Watson-Marlow 983.0165.000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 3/50 in.
Diámetro interior (métrico) 1,65 mm
Material Silicona
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0.8 mm
Para utilizar con 400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge
Tamaño de los tubos 1,65 mm
Caudal 0.31 to 22 (four roller pump), 0.24 to 17 (eight roller pump)mL/min.
Color Azul/azul
Tipo de producto Pump Tubing