Learn More
Polvo de manganeso, malla -325, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
11301308 25 g 25 g
11381298 250 g 250 g
11391298 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11301308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010238.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Densidad aparente 2,6-3,5g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray powder
Cantidad 25 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.3% (Metals basis)
Formulario Polvo, densidad aparente 2,6-3,5g/cm